Learn More
Isocyanate de 2,6-diéthylphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387716 25 g 25g
11367716 1 g 1g
11377716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11339.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20458-99-5
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00019912
Clé InChI AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
CID PubChem 5153183
Nom IUPAC 1,3-diethyl-2-isocyanatobenzene
SMILES CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Densité 1.014
Point d’ébullition 114°C to 115°C (1 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 2641462
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté ≥98%