Learn More
2,6-difluoro-3-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392509 1 g 1g
11302519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26631.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 144851-62-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144851-62-7
Formule moléculaire C7H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Numéro MDL MFCD04115898
Clé InChI XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
CID PubChem 3871278
Nom IUPAC 2,6-difluoro-3-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Indice de réfraction 1.5235
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%