Learn More
2,6-difluoro-3-méthylanisole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11392689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392689 1 g 1g
11302699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26722.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261763-33-1
Formule moléculaire C8H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD01631341
Clé InChI ZOVHZEAOMNTVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-3-methylanisole, acmc-20alqf, pubchem7145, 1,3-bis fluoranyl-2-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methyl-9ci
CID PubChem 2774135
Nom IUPAC 1,3-difluoro-2-méthoxy-4-méthylbenzène
SMILES COC1=C(F)C=CC(C)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-3-methylanisole
Point d’ébullition 53°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.466
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 97%