Learn More
2,6-Difluoro-3-méthylbenzaldéhyde, +97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Synonyme | 2,6-difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-methyl, pubchem7147, acmc-1cmpd, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-bis fluoranyl-3-methyl-benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci |
| Poids de la formule | 156.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |