Learn More
2,6-difluoro-4-méthoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11475960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475960 1 g -
11485960 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26543.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123843-66-3
Formule moléculaire C8H5F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.13
Numéro MDL MFCD03094498
Clé InChI CMGFDVIQHBAJHT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778772
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(F)=C(C#N)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Point de fusion 53°C to 57°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 2,6-difluoro-4-methoxy-benzonitrile, 4-cyano-3,5-difluoroanisole, benzonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4764, acmc-20a4ba, ksc494m8r, 3,5-difluoro-4-cyanoanisole, benzonitrile,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzonitrile
Poids de la formule 169.13
Pourcentage de pureté 97%