Learn More
2’,6’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429562 25 g 25g
11409562 1 g 1g
11419562 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429562 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10220.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13670-99-0 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
2?,6?-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2′,6′-difluoroacétophénone a été utilisé dans la synthèse des 2-amino-4-alkyl- et 2-amino-4-arylquinazolines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13670-99-0
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00000328
Clé InChI VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
CID PubChem 83643
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Difluoroacetophenone
Densité 1.195
Point d’ébullition 76°C to 79°C (15 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.481
Quantité 25 g
Beilstein 2046068
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 98%