Learn More
2’,6’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10071694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071694 5 g Flacon en verre 5g
10716305 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071694 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214290050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 13670-99-0
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00000328
Clé InChI VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
CID PubChem 83643
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 6'-Difluoroacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3COCH3
Indice de réfraction 1.48
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.19
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement