Learn More
Acide 2,6-difluorobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459837 1 g 1g
11469837 5 g 5g
11479837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22805.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-Difluorobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 2,6-difluorobenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162101-25-9
Formule moléculaire C6H5BF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.911
Numéro MDL MFCD00792436
Clé InChI DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
CID PubChem 2734336
Nom IUPAC Acide (2,6-difluorophényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼140°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 8545931
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 157.91
Pourcentage de pureté 98%