Learn More
2,6-Difluorobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11466230
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11466230 1 g 1g
11476230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11466230 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27128.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60230-37-7
Formule moléculaire C6H5F2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.17
Numéro MDL MFCD00729101
Clé InChI RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,6-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,6-difluoro, fbt, 2,6-difluorophenylsulphonylamide, pubchem11779, acmc-209vki, d05dfj, ksc495s1r, 2,6-difluoro-benzenesulfonamide
CID PubChem 446274
ChEBI CHEBI:42429
Nom IUPAC 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzenesulfonamide
Point de fusion 188°C to 192°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.17
Pourcentage de pureté 97%