Learn More
Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490134 1 g 1g
11400144 5 g 5g
11410144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13595.03
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60230-36-6 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60230-36-6
Formule moléculaire C6H3ClF2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.595
Numéro MDL MFCD00085004
Clé InChI QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzenesulfonylchloride, 2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzene sulfonyl chloride, 2,6-difluorophenyl chlorosulfone, pubchem1957, acmc-209mil, ksc352q0t
CID PubChem 2734271
Nom IUPAC Chlorure de 2,6-difluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densité 1.568
Point d’ébullition 127°C to 130°C (6.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 97%