Learn More
2,6-Difluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluorobenzonitrile |
| Point de fusion | 28°C to 32°C |
| Densité | 1.246 |
| Point d’ébullition | 197°C to 198°C |
| Point d’éclair | 80°C (176°F) |
| Odeur | Almond-like |
| Indice de réfraction | 1.4875 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 2045292 |
| Show More |