Learn More
2,6-Difluorobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluorobenzonitrile |
| CAS | 1897-52-5 |
| Formule moléculaire | C7H3F2N |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C#N |
| Nom IUPAC | 2,6-difluorobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.1 |
| Poids de la formule | 139.0234 |