Learn More
2,6-Difluorobenzonitrile, TRC
Code produit 30368970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368970 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44604050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Formule moléculaire C7H3F2N
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1cccc(F)c1C#N
Nom IUPAC 2,6-difluorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 139.1
Poids de la formule 139.0234