Learn More
2,6-difluorobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11419757 5 g 5g
11429757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11419757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22738.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59189-51-4
Formule moléculaire C13H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.203
Numéro MDL MFCD00009895
Clé InChI KTRGJHDNHIPMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorobenzophenone, 2,6-difluorophenyl phenyl methanone, methanone, 2,6-difluorophenyl phenyl, 2,6-difluorophenyl-phenylmethanone, 2,6-difluorophenyl phenyl ketone, fr cf bvr, acmc-1ay87, 2,6-difluorophenyl phenyl-methanone, 2,6-difluorophenyl phenyl methanone #
CID PubChem 100979
Nom IUPAC (2,6-Difluorophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzophenone
Densité 1.244
Point d’ébullition 119°C to 120°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5645
Quantité 5 g
Beilstein 2266589
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté 98%