Learn More
(2,6-difluorobenzoyl)urée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2,6-difluorobenzoyl)urea |
| CAS | 1342075-20-0 |
| Formule moléculaire | C8H6N2O2F2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6F2N2O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(13)12-8(11)14/h1-3H,(H3,11,12,13,14) |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)c1c(F)cccc1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.14 |
| Poids de la formule | 200.0397 |