Learn More
Azide de 2,6-difluorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluorobenzyl Azide |
| CAS | 106308-60-5 |
| Formule moléculaire | C7H5F2N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(Azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5F2N3/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-11-12-10/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1CN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 2-(azidométhyl)-1,3-difluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.13 |
| Poids de la formule | 169.0452 |