Learn More
Bromure de 2,6-difluorobenzylmagnésium, 0,25 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460876 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15460876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54189.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2,6-difluorobenzylmagnésium, 0,25 M dans le 2-MeTHF est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-26-8
Formule moléculaire C7H5BrF2Mg
Numéro MDL MFCD11113508
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI KEOOIBWMYNKEEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1C[Mg]Br
Nom IUPAC bromo[(2,6-difluorophenyl)methyl]magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 231.32
CID PubChem 73995681
Poids de la formule 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M dans 2-MeTHF