Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10175700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175700 1 g Flacon en verre 1g
10289263 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10175700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 65295-69-4
Formule moléculaire C7H3F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.104
Numéro MDL MFCD00001998
Clé InChI YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
CID PubChem 522162
Nom IUPAC 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.0°C to 25.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3NCO
Indice de réfraction 1.4945 to 1.4965
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid or Low Melting Solid