Learn More
Isocyanate de 2,6-difluorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313686 5 g 5g
11303686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65295-69-4
Formule moléculaire C7H3F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.104
Numéro MDL MFCD00001998
Clé InChI YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
CID PubChem 522162
Nom IUPAC 1,3-Difluoro-2-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Point de fusion 22°C to 25°C
Point d’ébullition 60°C (10 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.4928
Quantité 5 g
Numéro UN UN2930
Beilstein 7115873
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.