Learn More
2,6-difluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10556543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10556543 5 g 5g
11934881 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10556543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379150050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101712-20-3 | Molecular Formula: C9H8F2O | Molecular Weight: 170.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101712-20-3
Formule moléculaire C9H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Clé InChI LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
CID PubChem 2734927
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophényl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Difluorophenylacetone
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (F)2C6H3CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide