Learn More
2,6-difluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10260303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10260303 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379150010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorophenylacetone
CAS 101712-20-3
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8F2O
Formule linéaire (F)2C6H3CH2COCH3
Quantité 1 g
Synonyme 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
Clé InChI LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophényl)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
CID PubChem 2734927
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement