Learn More
2,6-Difluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446067 5 g 5g
11436067 1 g 1g
11456067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25076.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-84-5
Formule moléculaire C7H6F2
Poids moléculaire (g/mol) 128.122
Numéro MDL MFCD00043898
Clé InChI MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
CID PubChem 581493
Nom IUPAC 1,3-difluoro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorotoluene
Densité 1.13
Point d’ébullition 112°C to 115°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.4528
Quantité 5 g
Numéro UN UN2388
Beilstein 1932656
Poids de la formule 128.12
Pourcentage de pureté 98%