Learn More
2’,6’-dihydroxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457576
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457576 5 g 5g
11467576 25 g 25g
11477576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14627.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-83-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002270
Clé InChI YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
CID PubChem 69687
Nom IUPAC 1-(2,6-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 5 g
Beilstein 1366061
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%