Learn More
2',6'-dihydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764411 10 g Flacon en verre 10g
10264520 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10764411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114820100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-83-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002270
Clé InChI YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
CID PubChem 69687
Nom IUPAC 1-(2,6-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 6'-Dihydroxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 156.0°C to 159.0°C
Couleur Beige / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3COCH3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine and dmf
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.