Learn More
2',6'-Dihydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30374834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374834 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45009510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Formule moléculaire C8 H8 O3
Quantité 10 g
Synonyme 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2,6-dihydroxy- (3CI), Acetophenone, 2',6'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1,3-Benzenediol, 2-acetyl-, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzene-1,3-diol, 2-Acetylresorcinol, NSC 615, γ-Resacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cccc1O
Nom IUPAC 1-(2,6-dihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473