Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxyacetophenone, Ultrapure MALDI Matrix
Code produit 15458769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458769 5 x 10 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458769 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur J67625.!K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
For use as a matrix in MALDI mass spectrometry analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dihydroxyacetophenone
Note relative au nom Ultrapure MALDI Matrix
CAS 699-83-2
Point de fusion 156°C to 159°C
Couleur Marron à jaune
Formule moléculaire C8H8O3
Numéro MDL MFCD00002270
Quantité 5 x 10 mg
Beilstein 1366061
Synonyme 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
Clé InChI YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Nom IUPAC 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
CID PubChem 69687
Poids de la formule 152.15
Forme physique Powder