Learn More
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique, Thermo Scientific™
Code produit 10390593
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10390593 50 g 50g
10407164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10390593 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00524EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 99-11-6
Formule moléculaire C6H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Numéro MDL MFCD00006274
Clé InChI CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
CID PubChem 7425
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Formule linéaire (HO)2(C5H2N)COOH
Quantité 50 g
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique