Learn More
2,6-dihydroxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496984 100 g 100g
11476984 5 g 5g
11486984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496984 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21465.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
2,6-Dihydroxynaphthalene is used in the preparation of 1,5-dichloro-2,6-diethynylnaphthalenes. It is used to produce convulsions in mice. It exhibits antiproliferative activity towards certain cells. It is also employed in the preparation of the first-generation rotaxane dendrimer. Further, it is used in the production of several dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants and antiseptics. In addition to this, it is converted into amines, esters, ethers and carboxylic derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dihydroxynaphtalène est utilisé dans la préparation des 1,5-dichloro-2,6-diéthynylnaphtalènes. Il est utilisé pour produire des convulsions chez la souris. Il présente une activité antiproliférative à l’égard de certaines cellules. Il est également employé dans la préparation du dendrimer rotaxane de première génération. De plus, il est utilisé dans la production de plusieurs colorants, pigments, colorants fluorescents, agents de tannage, antioxydants et antiseptiques. En outre, il est transformé en amines, esters, éthers et dérivés carboxyliques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581-43-1
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00004082
Clé InChI MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
CID PubChem 93552
Nom IUPAC Naphtalén-2,6-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 223°C to 225°C
Quantité 100 g
Beilstein 1238082
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%