Learn More
2,6-Dihydroxynaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 581-43-1 |
| Formule moléculaire | C10H8O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,6-Naphthalenediol, 2,6-Dihydroxynaphthaline, 2,6-Naphthohydroquinone, 2-Hydroxy-6-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76640, NSC 62687 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0524 |