Learn More
2,6-Dihydroxynaphtalène, TRC
Code produit 30370070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45352010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Formule moléculaire C10H8O2
Quantité 10 g
Synonyme 2,6-Naphthalenediol, 2,6-Dihydroxynaphthaline, 2,6-Naphthohydroquinone, 2-Hydroxy-6-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76640, NSC 62687
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Poids de la formule 160.0524