Learn More
2,6-Diiodo-4-nitrophénol, TRC
Code produit 30372240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372240 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD455098100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Formule moléculaire C6H3I2NO3
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
Formule InChI InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMILES O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 390.9
Poids de la formule 390.8202