Learn More
2,6-Diiodo-4-nitrophénol, TRC
Code produit 30372226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4550981G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Formule moléculaire C6H3I2NO3
Quantité 1 g
Synonyme 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
Formule InChI InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMILES O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 390.9
Poids de la formule 390.8202