Learn More
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11322319
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11322319 1 g 1g
11332319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11322319 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27275.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205.345 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2909-77-5
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.345
Numéro MDL MFCD00144978
Clé InChI ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
CID PubChem 76198
Nom IUPAC N,N-diméthyl-2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Densité 0.873
Point d’ébullition 86°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5005
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 96%