Learn More
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332319 5 g 5g
11322319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27275.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205.345 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2909-77-5
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.345
Numéro MDL MFCD00144978
Clé InChI ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
CID PubChem 76198
Nom IUPAC N,N-diméthyl-2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Densité 0.873
Point d’ébullition 86°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5005
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 96%