Learn More
2,6-Diisopropylaniline, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322986 500 g 500g
11312986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11322986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10761.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.291 g/mol
2,6-Diisopropylaniline acts as an intermediate used in the production of carbodiimides stabilizers, synthetic resins, antioxidants and active pharmaceutical ingredients. It is also used in the preparation of multitopic Schiff-base ligand precursors and 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthene. It also undergoes condensation reaction with triacetylmethane to get -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione. Further, it is used to prepare N-heterocyclic carbene complexes for alfa-arylation of acyclic ketones, amination of haloarenes and aqueous Suzuki coupling. In addition to this, it is used in the prepartion of organocatalyst based on naphthalene diimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-diisopropylaniline agit comme un intermédiaire utilisé dans la production de stabilisants carbodiimides, de résines synthétiques, d’antioxydants et d’ingrédients pharmaceutiques actifs. Elle est également utilisée dans la préparation de précurseurs de ligand à base de Schiff à plusieurs sujets et de 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-diméthylthioxanthène. Elle subit également une réaction de condensation avec le triacétylméthane pour obtenir -[1-(2,6-diisopropylphénylamino)éthylidène]pentane-2,4-dione. De plus, elle est utilisée pour préparer des complexes de carbènes N-hétérocycliques pour l’alpha-arylation des cétones acycliques, l’amination des haloarènes et le couplage de Suzuki aqueux. En outre, elle est utilisée dans la préparation de l’organocatalyseur à base de diimides de naphtalène.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24544-04-5
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Numéro MDL MFCD00008887
Clé InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
CID PubChem 32484
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diisopropylaniline
Point de fusion -54°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 254°C to 257°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 500 g
Beilstein 2208763
Informations sur la solubilité Miscible with ether and alcohol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté ≥90%