Learn More
2,6-diisopropylaniline, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501621 100 g Flacon en verre 100g
10206080 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10501621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.35€
    34.65€ / 100g
    Économisez 4.70€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24544-04-5
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.29
Numéro MDL MFCD00008887
Clé InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
CID PubChem 32484
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diisopropylaniline
Note relative au nom 92%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -45.0°C
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 257.0°C
Point d’éclair 123°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5340
Quantité 100 g
Beilstein 12, 168
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,6-Diisopropylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.