Learn More
2,6-Diisopropylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Diisopropylaniline |
| CAS | 24544-04-5 |
| Formule moléculaire | C12H19N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,6-Diisopropyl- aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Diisopropylphenylamine, N-(2,6-Diisopropylphenyl)amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.29 |
| Poids de la formule | 177.1517 |