Learn More
2,6-Diisopropylphenol, 97%, Thermo Scientific™
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar L06841.36
Quantité 500g
Code produit. 11317016
  • 319.00€ / 500g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,6-Diisopropylphenol plays the role of an antioxidant by reacting with free radicals to form a phenoxyl radical, a property associated with all phenol-based free radical scavengers. It is an effective intravenous hypnotic agent, widely used for the induction and maintenance of anesthesia and for sedation in the intensive care unit. It is useful for the induction and maintenance of general anaesthesia.
Solubility
Very slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
2078-54-8
178.275
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
4943
2,6-di(propan-2-yl)phenol
C12H18O
MFCD00008885
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CHEBI:44915
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
Spécification
2,6-Diisopropylphenol
0.962g/mL
C12H18O
MFCD00008885
1866484
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
178.275
CHEBI:44915
97%
2078-54-8
254°C to 256°C
1.5140
500g
14,7834
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
2,6-di(propan-2-yl)phenol
4943
178.28
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2,6-Diisopropylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diisopropylphenol
FDS Documents