Learn More
isocyanate de 2,6-diisopropyl-phényle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362896 1 g 1g
11372896 5 g 5g
11382896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10613.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28178-42-9
Formule moléculaire C13H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.29
Numéro MDL MFCD00008882
Clé InChI FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
CID PubChem 92259
Nom IUPAC 2-isocyanato-1,3-di(propan-2-yl)benzène
SMILES CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Densité 0.951
Point d’ébullition 116°C to 117°C (10 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 2645721
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 203.29
Pourcentage de pureté 94%