Learn More
2,6-Acide diméthoxy-3-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396906 5 g 5g
11306916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04366.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 55776-17-5 | C9H9NO6 | 227.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55776-17-5
Formule moléculaire C9H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.172
Numéro MDL MFCD00017324
Clé InChI YIKBQFPTPKEFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethoxy-3-nitro-benzoic acid, acmc-20ao8d, benzoic acid, 2,6-dimethoxy-3-nitro
CID PubChem 3085094
Nom IUPAC acide 2,6-diméthoxy-3-nitrobenzoïque
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 5 g
Beilstein 2657939
Poids de la formule 227.17
Pourcentage de pureté 97%