Learn More
2,6-diméthoxy-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone |
| Point de fusion | 252°C to 257°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2048182 |
| Merck Index | 14,3225 |
| Poids de la formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |