Learn More
2’,6’-Diméthoxyacétophénone, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10502318 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10502318 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502318 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295130050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.5°C to 71.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C10H12O3
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH3
Numéro MDL MFCD00008729
Quantité 5 g
Synonyme 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
Clé InChI XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
Nom IUPAC 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
CID PubChem 16267
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.