Learn More
2',6'-Diméthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30384872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384872 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384872 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4619305G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Formule moléculaire C10 H12 O3
Quantité 5 g
Synonyme 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
Nom IUPAC 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 180.201
Poids de la formule 180.079