Learn More
2',6'-Diméthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30383854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4619301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Formule moléculaire C10 H12 O3
Quantité 1 g
Synonyme 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
Nom IUPAC 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 180.201
Poids de la formule 180.079