Learn More
2',6'-Diméthoxyacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',6'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 2040-04-2 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(2,6-diméthoxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.201 |
| Poids de la formule | 180.079 |