Learn More
2,6-diméthoxyaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13418628 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13418628 1 g Flacon en verre 1g
13428628 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13418628 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448790010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2734-70-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Clé InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
CID PubChem 95940
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxyaniline
Point de fusion 76°C to 78°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NH2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.