Learn More
2,6-diméthoxyaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13428628 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13428628 5 g Flacon en verre 5g
13418628 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13428628 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448790050
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2734-70-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Clé InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
CID PubChem 95940
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxyaniline
Point de fusion 76°C to 78°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxyaniline
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.