Learn More
2,6-diméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456250 1 g 1g
11466250 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27139.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
2,6-Dimethylaniline degradation by Fenton process has been studied in depth for the purpose of learning more about the reactions involved in the oxidation of 2,6-dimethylaniline under various reaction conditions. Using a previously developed gas chromatographic-mass spectrometric assay, hemoglobin adducts of 2,6-dimethylaniline were detected covalently bound to rat hemoglobin after administration of either 2,6-dimethylaniline or lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-La dégradation de la diméthylaniline par le procédé Fenton a été étudiée en profondeur afin d’en apprendre davantage sur les réactions impliquées dans l’oxydation de la 2,6-diméthylaniline dans diverses conditions de réaction. À l’aide d’un dosage par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse développé antérieurement, des adduits d’hémoglobine de 2,6-diméthylaniline ont été détectés en liaison covalente avec l’hémoglobine du rat après administration de 2,6-diméthylaniline ou de lidocaïne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2734-70-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.181
Numéro MDL MFCD00053934
Clé InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
CID PubChem 95940
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxyaniline
Point de fusion 76°C to 78°C
Odeur Characteristic
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 97%