Learn More
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484050 500 g -
11467047 25 g 25g
11477047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14418.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1466-76-8 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
It is used in the synthesis of indoles as well as coumarins related to Novobiocin, used as potent inhibitors of heat-shock protein 90 in the treatment of breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse d’indoles ainsi que de coumarines liés à la novobiocine, utilisés comme inhibiteurs puissants de protéines 90 de choc thermique dans le traitement du cancer du sein.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et l’acétone.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1466-76-8
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002437
Clé InChI MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
CID PubChem 15109
Nom IUPAC Acide 2,6-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion ∼188°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 2212190
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,Ethyl Acetate and acetone.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%