Learn More
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 1466-76-8 |
| Formule moléculaire | C9H10O4 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | NSC 28591 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.0579 |